Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température avec éléments chauffants au bisilicide au molybdène et isolant de brique réfractaire
Product Code. 17337839 Shop All Nabertherm Products
Change view
Click to view available options
max. (métrique):
1600°C
1700°C
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. max. (métrique) Unit Size
17337839 1700°C 1 pièce
17327839 1600°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17337839 Supplier Nabertherm™ Supplier No. HF0357VNA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les fours à haute température sont caractérisés par leur doublure avec des briques réfractaires légères robustes.Cette version est recommandée pour les procédés produisant des gaz ou des acides agressifs, tels que la fusion sous verre.
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilateur de refroidissement pour diminuer la température de l’enveloppe
  • Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants au bisilicide au molybdène
  • Isolation en brique réfractaire robuste et isolation spéciale pour le support
  • Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
  • Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
  • Porte pivotante parallèle guidée par chaîne pour ouvrir et fermer la porte avec précision, sans abîmer l’isolation
  • Évent de vapeur dans le toit du four avec volets d’air d’échappement motorisés, contrôlé via la fonction supplémentaire du contrôleur
  • Éléments chauffants commutés par thyristors
  • Le plancher de four fait de briques réfractaires légères peut accueillir des poids de charge élevés
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Specifications
Type de contrôleur P570
Capacité (métrique) 16 L
max. (métrique) 1700°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 300 x 200 x 260 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 890 x 1000 x 1620 mm
Tension 400 V
Puissance 12000 W