Learn More
Nabertherm™ Fours haute température, chauffés par des barres SiC
Code produit 17367929 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
3 L
8 L
8 L
16 L
max. (métrique):
1400°C
1500°C
1600°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) max. (métrique) Conditionnement
17367929 8 L 1600°C 1 pièce
17387919 3 L 1400°C 1 pièce
17317929 3 L 1600°C 1 pièce
17347929 8 L 1400°C 1 pièce
17357929 8 L 1500°C 1 pièce
17317839 16 L 1500°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17367929 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LC084H6ON8
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
  • Température maximale : 1400 °C, 1500 °C ou 1600 °C
  • Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
  • Boîtier en tôle d’acier inoxydable structuré
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
  • Tiges chauffantes faciles à remplacer
  • Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Specifications
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 8 L
max. (métrique) 1600°C
Type Four
Comprend Barre chauffante SiC
Dimensions (P x l x H) intérieures 290 x 170 x 170 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 625 x 490 x 780 mm
Tension 400 V