Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température, fours à chambre à convection forcée
Code produit 17338049 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Type de contrôleur:
B400
B500
B510
C540
C550
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur unitSize
17338049 60 L B500 1 pièce
17348049 60 L C540 1 pièce
17398049 120 L B500 1 pièce
17308059 120 L C540 1 pièce
17358059 250 L B400 1 pièce
17368059 250 L C540 1 pièce
17318069 500 L B400 1 pièce
17328069 500 L C540 1 pièce
17378069 30 L B510 1 pièce
17388069 30 L C550 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17338049 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur NA0683K2
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les fours à chambre à circulation d’air sont caractérisés par leur uniformité de température extrêmement élevée.Convient aux procédés tels que le recuit, la cristallisation, le préchauffage, le durcissement et la fabrication d’outils.
  • Circulation d’air horizontale avec une distribution optimale grâce aux baffle en acier inoxydable
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon la norme DIN 17052-1 (NAT 15/65 et NAT 30/85 à +/- 5°C) dans l’espace de travail vide
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NAT 15/65 et NAT 30/85 sans plaque)
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NAT 15/65 et NAT 30/85 conçu comme modèle de table
Spécification
Type de contrôleur B500
Capacité (métrique) 60 L
max. (métrique) 850 °C
Dimensions (P x l x H) intérieures 500 x 350 x 350 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 1330 x 790 x 1440 mm
Tension 400 V
Puissance 11000 W