Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température, fours à chambre à convection forcée
Tous les produits Nabertherm ProduitsDescription
- Circulation d’air horizontale avec une distribution optimale grâce aux baffle en acier inoxydable
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Uniformité de température jusqu’à +/- 4 °C selon la norme DIN 17052-1 (NAT 15/65 et NAT 30/85 jusqu’à +/- 5 °C) dans l’espace de travail vide
- Une feuille de cadre et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans le champ de livraison (NAT 15/65 et NAT 30/85 sans feuille de cadre)
- Cadre de base inclus dans la livraison, NAT 15/65 et NAT 30/85 conçus comme modèles de table
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B500 |
| Capacité (métrique) | 120 L |
| max. (métrique) | 850 °C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 600 x 450 x 450 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 1420 x 890 x 1540 mm |
| Tension | 400 V |
| Puissance | 14000 W |