Learn More
Nabertherm Four tubulaire à haute température
Code produit 17879046 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Zone chauffée:
200 mm
500 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zone chauffée unitSize
17879046 200 mm 1 pièce
17889036 500 mm 1 pièce
17899036 750 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17879046 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur RC183WAN
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à tubes horizontaux haute température. Les matériaux d’isolation de haute qualité permettent un fonctionnement plus économe en énergie et un temps de chauffage rapide.
  • Température maximale : 1600 °C
  • Diamètre extérieur maximal du tube : 80 mm
  • Longueur chauffée : 230 mm
  • Puissance connectée : 7,4 kW
  • Raccordement électrique : triphasé
  • Poids : 50 kg
Spécification
Type de contrôleur P570
À utiliser avec (équipement) Tubes
Zone chauffée 200 mm
max. (métrique) 1600°C
Type Four pour tubes
Diamètre (métrique) Tube de procédé 80 mm
Tension 400 V