Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire RHTC haute température
Code produit 17398099 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
B510
C550
Dimensions (L x l x H) extérieures:
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 x 1 075 x 580 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Dimensions (L x l x H) extérieures Conditionnement
17398099 B510 430 x 600 x 580 mm 1 pièce
17308109 C550 430 x 600 x 580 mm 1 pièce
17318109 B510 430 x 820 x 580 mm 1 pièce
17328109 C550 430 x 820 x 580 mm 1 pièce
17338109 B510 430 x 1 075 x 580 mm 1 pièce
17348109 C550 430 x 1 075 x 580 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17398099 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur RC182L5A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fours tubulaires compacts à barres chauffantes SiC, avec appareillage de connexion et régulateur intégrés.L’isolation en fibres de haute qualité garantit des temps de chauffe et de refroidissement courts, et les barres chauffantes SiC parallèles au tube de travail garantissent une excellente uniformité de la température.
  • Température maximale :1500°C
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Refroidissement actif du boîtier pour des températures de surface basses
  • Thermocouple de type S
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Préparé pour le montage de tubes de travail à brides à refroidissement à l’eau
  • Tube en céramique, qualité C 799
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spezifikation
Type de contrôleur B510
max. (métrique) 1500°C
Dimensions (L x l x H) extérieures 430 x 600 x 580 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Poids (métrique) 50 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.