Learn More
Nabertherm Four tubulaire RHTC haute température
Code produit 15948400 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 x 1075 x 580 mm
Régulation de la température:
B410
C450
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) extérieures Régulation de la température unitSize
15948400 430 x 600 x 580 mm C450 1 pièce
15938400 430 x 600 x 580 mm B410 1 pièce
15968400 430 x 820 x 580 mm C450 1 pièce
15958400 430 x 820 x 580 mm B410 1 pièce
15988400 430 x 1075 x 580 mm C450 1 pièce
15978400 430 x 1075 x 580 mm B410 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15948400 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur RC181C5A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fours tubulaires compacts à barres chauffantes SiC, avec appareillage de connexion et régulateur intégrés.L’isolation en fibres de haute qualité garantit des temps de chauffe et de refroidissement courts, et les barres chauffantes SiC parallèles au tube de travail garantissent une excellente uniformité de la température.
  • Température maximale : 1500°C
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Refroidissement actif du boîtier pour des températures de surface basses
  • Thermocouple de type S
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Préparé pour le montage de tubes de travail à brides à refroidissement à l’eau
  • Tube en céramique, qualité C 799
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
max. (métrique) 1500°C
Régulation de la température C450
Dimensions (L x l x H) extérieures 430 x 600 x 580 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Poids (métrique) 50 kg