Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire haute température pour une utilisation verticale, série RHTV
Code produit 17398189 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
50 mm
80 mm
120 mm
max. (métrique):
1600°C
1700°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Tube de procédé max. (métrique) Conditionnement
17398189 50 mm 1700°C 1 pièce
17388189 50 mm 1600°C 1 pièce
17308199 50 mm 1800°C 1 pièce
17328199 80 mm 1700°C 1 pièce
17338199 80 mm 1800°C 1 pièce
17348199 120 mm 1600°C 1 pièce
17358199 120 mm 1700°C 1 pièce
17368199 120 mm 1800°C 1 pièce
17318199 80 mm 1600°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17398189 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur RV152V72AN
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz permettent de réaliser des performances avec des gaz protecteurs ou réactifs, non inflammables ou inflammables, ou sous vide.
  • Température maximale : 1600 °C, 1700 °C ou 1800 °C
  • Éléments chauffants MoSi2, montés verticalement pour être facilement remplacés
  • Isolation avec des plaques en fibre de céramique formées sous vide
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Boîtier extérieur rectangulaire avec fentes de refroidissement par convection
  • Fours tubulaires RHTV avec châssis pour fonctionnement vertical
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Tube de travail en céramique en matériau C 799 avec bouchons en fibre pour un fonctionnement sous air
  • Thermocouple de type B
  • Bloc d’alimentation avec transformateur basse tension et thyristor
  • Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge et avec gradient de température maximum sélectionnable comme protection du tube
  • Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire sur pied à part
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur P570
Description Vertical
max. (métrique) 1700°C
Dimensions (L x l x H) extérieures 650 x 500 x 510 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 50 mm
Poids (métrique) 70 kg