Learn More
Hamilton™ Pointes de pipettes conductrices CO-RE 1000 μl, sans filtre, non stériles
Description
- Longueur de la pointe : 95,1mm
- Étiquette à code couleur : blanche
- Pour une utilisation avec canaux de pipetage de 1000 μl / tête de sonde CO-RE 96
- Détection des niveaux de liquides basée sur la pression (pLLD) et capacitive (cLLD) avec version conductrice (noire)
- Sécurité des processus grâce au déplacement d’air surveillé et à la surveillance d’aspiration totale et de distribution
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Stérilité | Non stérile |