Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe en aluminium HIGHConic™ II
Code produit 10504345 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
6 x 94 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10504345 6 x 94 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504345 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003620
Utilisez un confinement biologique à 10,350 tr/min grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ HIGHConic™ II en aluminium.
Informations de commande :
Les adaptateurs sont vendus séparément. Des joints toriques de rechange sont également disponibles (dans les jeux de deux avec de la graisse). Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire en aluminium Highconic II
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 94 mL
FCR max. 15,090 ×g
Vitesse max. 10 350 tr/min
Rayon (métrique) 12,6 cm
Rayon (métrique) Min. 6,1 cm
Facteur K 1713
Longueur max. du tube 105 mm
Diamètre max. du tube 38 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend séries XT/XF, Sorvall Legend série X1, Sorvall série ST 40, Sorvall série ST 16, Multifuge séries X3/X3F, Multifuge série X1, Megafuge série 40, Megafuge séries 40/40R, Multifuge séries X3/X3R.
Angle 45°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui