Learn More
Syngene™ Mise à niveau de l’éclairage (GM) HILED
Product Code. 17192496 Shop All Syngene Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Rouge lointain
Rouge, vert, bleu, UV
UV
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
17192496 Rouge lointain 1 pièce
17182496 Rouge, vert, bleu, UV 1 pièce
16327565 UV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17192496 Supplier Syngene™ Supplier No. GMHILEDUPGDFR
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mise à niveau de l’éclairage LED haute intensité depuis RVB ou RIR, conçue pour permettre l’ajout d’UV, de rouge lointain, de rouge, de vert ou de bleu.
  • Équipement requis : GM-HILED-RGB ou GM-HILED-RIR
  • Sachet de pièces à installer par un professionnel
  • Fonctionne uniquement avec GBOX mini
Specifications
Type de produit Éclairage
Couleur Rouge lointain
À utiliser avec (équipement) GM-HILED-RGB ou GM-HILED-RIR