Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg
Code produit 11397490 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
<5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon Conditionnement
11397490 <5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11397490 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28989335
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
  • Outil de démontage
  • Grille de support
  • Anneau de réseau (10 μm)
  • Joint torique
  • Bouchons d’arrêt
  • Instructions
Utiliser pour séparer les anticorps monoclonaux des dimères et contaminants. Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg convient à la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution.
La qualité de préparation Superdex (pg) est produite par liaison covalente du dextrane à l’agarose fortement réticulé. Le dextrane a déterminé les propriétés de séparation de ces milieux. Les courbes de sélectivité à forte pente permettent une bonne résolution des peptides et protéines dans la plage de poids moléculaire Mr 10 000-600 000 (Superdex 200 pg).
  • Utilisée pour séparer les anticorps monoclonaux des dimères et contaminants
  • Temps de migration court avec une récupération élevée
  • Le milieu associe une résistance mécanique élevée à un pouvoir hydrophile élevé, permettant des hauts débits et des interactions non spécifiques minimales
  • Les séparations peuvent atteindre des niveaux de production
  • Raccords de 0,06 po pour la connexion aux systèmes de conception AKTA
  • Plaques théoriques : > 13000 m-1
  • Débit : < 1,6 ml/min.
  • Pression max. (au-dessus du lit conditionné pendant le fonctionnement) : 3 bar [0,3 MPa] (42 psi)
  • Milieux de culture
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Matrice : composite d’agarose réticulé et de dextrane
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
  • Fractionnement [Mr] des protéines globulaires : 1 × 104-6 × 105
  • Fractionnement [Mr] des dextranes : 1 × 103-1 × 105
  • Durée de conservation à partir de la date de fabrication : 5 ans
  • Stabilité chimique : tous les tampons couramment utilisés, NaOH à 1 M, HCl à 0,1 M, acide acétique à 1 M, urée à 8 M, HCl de guanidine à 6 M, SDS à 1 %, éthanol à 70 %, iso-propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
  • Colonne
  • Dia. int.de colonne : 0,62 po (16 mm)
  • Dia. int. d’entrée : 0,8mm (0,031 in)
  • Dia. int. de sortie : 0,8mm (0,031 in)
  • Stabilité chimique : résistante aux solutions aqueuses et solvants utilisés en chromatographie liquide. Non résistante à l’acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques et au phénol
  • Matériel de colonne en verre borosilicaté, polyamide, caoutchouc fluoré, éthylène-propylène-diène (EPDM), ETFE, superpolyoxyméthylène
  • Tube de colonne en verre borosilicaté
  • Support de lit en polypropylène (PP) (fibre de verre renforcée), polyamide (PA)
  • Porosité : 10 μm
À éviter : NaOH > 10,HCl > 10 %, acide acétique > 5 %et acides minéraux forts
Informations sur la commande
HiLoad les colonnes sont des colonnes XK pré-conditionnées ; Volume de la table : 120 ml ; Dimensions du lit : 0,62 x 23,62 in (16 x 600 mm) ; Volume de l’échantillon : 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume d’échantillon <5 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiLoad 16/600 Superdex 200 pg
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol