Learn More
Cytiva Colonne préconditionnée HiLoad™ 16/600 Superdex™ 30 pg
Product Code. 11350342 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) Unit Size
11350342 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11350342 Supplier Cytiva Supplier No. 28989331
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Outil de démontage, grille de support, anneau de réseau (10 μm), joint torique, bouchons d’arrêt et instructions.
Conçus pour la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution qui sépare les peptides
  • Colonnes XK préconditionnées
  • Raccords 1/16 po pour une connexion pratique aux systèmes de conception KTA
  • Haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et bonne récupération
  • Haute capacité à des débits élevés
  • Les séparations peuvent atteindre des niveaux de production
  • Préconditionnés pour plus de commodité et de reproductibilité
  • Produits par liaison covalente du dextrane à l’agarose fortement réticulé
  • Les propriétés de séparation de ces milieux sont déterminées par le composant au dextrane
  • Le milieu BioProcess associe une résistance mécanique élevée à un fort pouvoir hydrophile, permettant des débits élevés et des interactions non spécifiques minimales
  • Pression maximale : 42 psi
  • Dimensions du lit : 16 × 600 mm
  • Débit : < 1,0 ml/min.
  • Volume du lit : 120 ml
  • Vitesse du débit : 10 à 50°cm/h
  • Volume d’échantillon : 5 ml
  • Plaques théoriques : >13000 m-1
  • Taille de la boîte complète : 1 × 120 ml
Milieux de culture
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 1 à 14
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Matrice : composite d’agarose réticulé et de dextrane
Colonne
  • Matériau (tube de colonne) : verre borosilicaté
  • Porosité : 10 μm
  • Support de lit : net
  • Matériau (Support de lit) : polypropylène (PP) (fibre de verre renforcée), polyamide (PA)
  • Matériau (éléments de colonne) : verre borosilicaté, polyamide, caoutchouc fluoré, éthylène propylène
  • Diène (EPDM), ETFE, superpolyoxyméthylène
  • Dia. int. de sortie : 0,8mm (0,031 po)
  • Dia. int.de colonne : 16 mm (0.62 po)
  • Dia. int. d’entrée 0,8mm (0,031 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Milieux pour chromatographie d’exclusion Superdex 30 PG préemballé dans une colonne 26/600 HiLoad
Diamètre (métrique) 16 mm
compliance-icons
Product Identifier
  • HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.