Learn More
Descripción
- Peut être utilisée avec une pompe autonome ou un système de chromatographie
- La purification est possible sur une vaste gamme de poids moléculaires
- Les séparations peuvent être mises à l'échelle en utilisant Superose™ 6 Résine de qualité préparatoire
- La résine garantit des séparations de protéines et d’autres biomolécules d’une excellente résolution selon la taille
- Raccords (1/16 in) pour la connexion directe aux systèmes ÄKTA et autres systèmes de chromatographie
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 1 de chaque |
| Débit | 1,6 ml/min |
| Volume du lit | 120 mL |
| Type de produit | Superose Colonne pré-remplie |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) |
| Hauteur (métrique) | 600 mm |
| Type d’échantillon | <5 ml |
| Comprend | Outil de démontage, anneau de filet (10 μm), bouchons d'arrêt, joint torique, écran de support et instructions |
| Contenu et stockage | Conserver entre 4°C et 30°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiLoad 16/600 Superose 6 pg
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?