Learn More
Cytiva HiLoadtrade; 26/600 Superdextrade; 200 pg
Code produit 11390342 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
13 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon Conditionnement
11390342 13 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11390342 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28989336
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
  • Outil de démontage
  • Grille de support
  • Anneau de réseau (10 μm)
  • Joint torique
  • Bouchons d’arrêt
  • Instructions
Utiliser pour séparer les anticorps monoclonaux des dimères et contaminants. Cytiva Life Sciences™ HiLoad™ 26/600 Superdex™ 200 pg est idéal pour la chromatographie de filtration sur gel préparative à haute résolution.
La qualité de préparation Superdex (pg) est produite par liaison covalente du dextrane à l’agarose fortement réticulé. Le dextrane a déterminé les propriétés de séparation de ces milieux. Les courbes de sélectivité à forte pente permettent une bonne résolution des peptides et protéines dans la plage de poids moléculaire Mr 10 000-600 000 (Superdex 200 pg)./ppulliUtilisée pour séparer les anticorps monoclonaux des dimères et contaminants/liliTemps de migration court avec une récupération élevée/liliLe milieu associe une résistance mécanique élevée à un pouvoir hydrophile élevé, permettant des hauts débits et des interactions non spécifiques minimales/liliLes séparations peuvent atteindre des niveaux de production/liliRaccords de 0,06 po pour la connexion aux systèmes de conception AKTA/liliPlaques théoriques : gt; 13000 m-sup1/sup/liliDébit : lt; 4,4 ml/min./liliVitesse du débit : #160;#160;#160;#160;10 m/h à 50 cm/hsup1/sup/liliPression max. (au-dessus du lit conditionné pendant le fonctionnement) : 3 bar [0,3 MPa] (42 psi)/li/ul/ppullibMilieux de culture/b/liliGranulométrie moyenne : 34 mu;m/liliMatrice : composite d’agarose réticulé et de dextrane/liliPlage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12/liliPlage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14/liliFractionnement [Mr] des protéines globulaires : 1 times; 10sup4/supsup-/supsup6/sup times; 10sup5/sup/liliFractionnement [Mr] des dextranes : 1 times; 10sup3/supsup-/supsup1/sup times; 10sup5/sup/liliDurée de conservation à partir de la date de fabrication : 5 ans/liliStabilité chimique : tous les tampons couramment utilisés, NaOH à 1 M, HCl à 0,1 M, acide acétique à 1 M, urée à 8 M, HCl de guanidine à 6 M, SDS à 1 %, éthanol à 70 %, iso-propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %/li/ulullibColonne/b/liliDia. int.de colonne : 1,02 po (26 mm)/liliDia. int. d’entrée : 0,8mm (0,031 in)/liliDia. int. de sortie : 0,8mm (0,031 in)/liliStabilité chimique : résistante aux solutions aqueuses et solvants utilisés en chromatographie liquide. Non résistante à l’acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques et au phénol/liliMatériel de colonne en verre borosilicaté, polyamide, caoutchouc fluoré, éthylène-propylène-diène (EPDM), ETFE, superpolyoxyméthylène/liliTube de colonne en verre borosilicaté/liliSupport de lit en polypropylène (PP) (fibre de verre renforcée), polyamide (PA)/liliPorosité : 10 mu;m/li/ul/ppÀ éviter : NaOH gt; 10,HCl gt; 10 %, acide acétique gt; 5 %et acides minéraux forts/p
Informations sur la commande
HiLoad les colonnes sont des colonnes XK pré-conditionnées ; Volume de la table : 320 ml ; Dimensions du lit : 1,02 x 23,62 (26 x 600 mm) ; Volume de l’échantillon : 13 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Outil de démontage, écran de support, anneau de filet (10 μm), joint torique, bouchons d'arrêt et instructions.
Volume d’échantillon 13 mL
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiLoad 26/600 Superdex 200 pg
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol