Learn More
Cytiva Colonne HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK
Code produit 11380502 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
180 ml
480 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit unitSize
11380502 480 ml 1 pièce
11389991 180 ml 1 pièce
11369991 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11380502 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 90100273
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes XK préemballées conçues pour la chromatographie préparative de filtration sur gel haute résolution.
HiLoad™ Superdex™ Les colonnes XK pré-remplies de qualité 200 sont conçues pour la chromatographie de filtration sur gel préparative à haute résolution. Elles constituent un excellent choix pour séparer les MAb des dimères et des contaminants.
  • Haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et bonne récupération.
  • Haute capacité à des débits élevés.
  • Les séparations peuvent atteindre des niveaux de production.
  • Préconditionnées pour plus de commodité et de reproductibilité.
  • 1/16” raccords pour des connexions pratiques aux systèmes de conception ÄKTA.
Superdex™ La qualité de préparation (pg) est produite par liaison covalente du dextrane à de l'agarose hautement réticulé. Les propriétés de séparation de ces résines sont déterminées par le composant dextrane. Les courbes de sélectivité abruptes offrent un excellent pouvoir de résolution pour les peptides et les protéines dans les gammes de poids moléculaire, M r   <10 000 (Superdex™ 30 pg), M r  3 000 à 70 000 (Superdex™ 75 pg), et M r  10 000 600 000 (Superdex™ 200 pg). La résine associe une résistance mécanique élevée à un fort pouvoir hydrophile, permettant des débits élevés et des interactions non spécifiques minimales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 480 ml
Type de produit HiLoad Superdex
Matériau Colonne en verre borosilicaté
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol