Learn More
Cytiva Colonne HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK
Code produit 11389991 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
180 ml
480 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Conditionnement
11389991 180 ml 1 pièce
11380502 480 ml 1 pièce
11369991 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389991 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 90100137
 Article restreint
Expédition estimée: 07-04-2027
Colonnes XK préemballées conçues pour la chromatographie préparative de filtration sur gel haute résolution.
HiLoad™ Superdex™ Les colonnes XK pré-remplies de qualité 200 sont conçues pour la chromatographie de filtration sur gel préparative à haute résolution. Elles constituent un excellent choix pour séparer les MAb des dimères et des contaminants.
  • Haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et bonne récupération.
  • Haute capacité à des débits élevés.
  • Les séparations peuvent atteindre des niveaux de production.
  • Préconditionnées pour plus de commodité et de reproductibilité.
  • 1/16” raccords pour des connexions pratiques aux systèmes de conception ÄKTA.
Superdex™ La qualité de préparation (pg) est produite par liaison covalente du dextrane à de l'agarose hautement réticulé. Les propriétés de séparation de ces résines sont déterminées par le composant dextrane. Les courbes de sélectivité abruptes offrent un excellent pouvoir de résolution pour les peptides et les protéines dans les gammes de poids moléculaire, M r   <10 000 (Superdex™ 30 pg), M r  3 000 à 70 000 (Superdex™ 75 pg), et M r  10 000 600 000 (Superdex™ 200 pg). La résine associe une résistance mécanique élevée à un fort pouvoir hydrophile, permettant des débits élevés et des interactions non spécifiques minimales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1/boîte
Débit 10 à 50 cm/h.
Granulométrie 24 à 44 μm
Volume du lit 180 ml
Type de produit Superdex Colonne pré-remplie
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pression max. 3 bar
Plage de pH 3 à 12
Type de support Composite d’agarose et de dextrane réticulés
Comprend Outil de démontage, grille de support, anneau de réseau (10 mu;m), joint torique, bouchons d’arrêt et instructions
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superdex 200 prep grade, XK 16/100, 90-95 cm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol