Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Code produit 11370342 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
5 mL
13 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon Conditionnement
11370342 5 mL 1 pièce
11380342 13 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370342 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28989333
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Outil de démontage, grille de support, anneau de réseau (10 μm), joint torique, vis de réglage d’ouverture et instructions
Pour la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et une bonne récupération. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg sont des colonnes XK préconditionnées.
  • Colonnes XK préconditionnées, qualité de préparation
  • Disponibles en volumes de lit, 120 ou 320 ml
  • Dimensions du lit : 16 times; 600 mm ou 26 x 600 mm
  • Volume d’échantillon : 5 ml ou 13 ml
Milieu :
  • Granulométrie moyenne : 34 mu;m/lili
  • Matrice: composite d’agarose réticulé et de dextrane
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonne
  • Dia. int. de colonne : 16 mm ou 26 mm
  • Matériau du tube : verre borosilicaté
  • Porosité : 10 mu;m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume d’échantillon 5 mL
À utiliser avec (application) chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiLoad 16/600 Superdex 75 pg
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol