Learn More
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μL)
Code produit 10272870 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
5 x 5 000 unités
5000 U
Conditionnement:
5 pièces
5000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10272870 5000 U 5000 unités
10150740 5 x 5 000 unités 5 pièces
10773911 10 000 U -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10272870 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.92€
    38.65€ / 5000 pièces
    Économisez 5.27€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L'enzyme de restriction HindIII reconnaît les sites A^AGCTT et coupe le mieux à 37 °C dans un tampon R.
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure – contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert de Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Quantité 5000 U
Type de produit HindIII