Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à piston et charnière
Code produit 12768888 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains sans agitation de 14 L
Bains sans agitation de 2 L et 4 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12768888 Bains sans agitation de 14 L 1 pièce
11419519 Bains sans agitation de 2 L et 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12768888 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur GL114
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
dimForUseWithEquipment
Requires
À utiliser avec les applications suivantes
Meilleure visualisation des échantillons avec un couvercle semi-transparent. Le couvercle à piston et charnière Nickel Electro™ maximise la zone de bain-marie tout en utilisant sa forme pour dériver la condensation dans le bain.
  • Léger
  • Semi-transparent
  • Redirige la condensation dans le bain
Couvercle transparent, à charnière, profil haut, poignée
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains sans agitation de 14 L
À utiliser avec (application) Réduction de l’évaporation de l’eau, protection des échantillons et de l’eau contre la contamination et économie d’énergie