Learn More
MedChemExpress Hinokitiol
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 164.2 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 499-44-5 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonyme | β-Thujaplicin |
| Cible | Keap1-Nrf2∣DNA Methyltransferase∣Virus Protease |
| Afficher plus |