Learn More
Tocris Bioscience™ HIOC, >98%
Code produit 30001041
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001041 50 mg 50mg
30000834 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001041 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5961/50
Selective TrkB receptor agonist; neuroprotectant
Selective TrkB receptor agonist. Protects neurons from excitotoxicity. Protects retinas from light-induced retinal degeneration (LIRD) in vivo. Blood brain barrier and blood-retinal barrier penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314054-36-9
Formule moléculaire C16H19N3O3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-oxo-3-piperidinecarboxamide
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Poids de la formule 301.34
Pureté >98%
Poids moléculaire 301.346