Learn More
Acide hippurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450593 1000 g 1000g
11418890 100 g 100g
11428890 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12690.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Hippuric acid is used as a intermediate for the manufacturing medicine and other organic compounds. Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide hippurique est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de médicaments et d’autres composés organiques. Il peut être utilisé pour étudier la biologie cellulaire, la biologie chimique, les petites molécules bioactives, les dérivés d’acides aminés, la synthèse de peptides, la synthèse chimique et la nutrition. Il a été employé pour informer le métabolisme et l’excrétion urinaire des procyanidines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-69-2
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.18
Numéro MDL MFCD00002692
Clé InChI QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
CID PubChem 464
ChEBI CHEBI:18089
Nom IUPAC Acide2-benzamidoacétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hippuric acid
Point de fusion 188°C to 191°C
Densité 1.371
Formule linéaire C6H5CONHCH2CO2H
Quantité 1000 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%