Learn More
Acide hippurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10541201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10541201 5 g Flacon en verre 5g
10551201 100 g Flacon en plastique 100g
10725211 500 g Flacon en plastique 500g
15159183 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10541201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150270050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-69-2
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.18
Numéro MDL MFCD00002692
Clé InChI QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
CID PubChem 464
ChEBI CHEBI:18089
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hippuric acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 188.0°C to 191.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. (Benzoic acid) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CONHCH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Merck Index 15,4753
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/250 mL cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,1g/100mL chloroform- 1g/400mL ether,1g/60mL amyl alcohol,freely soluble in hot ether,pract.insoluble in benzene,cs2 and petr.ether
Nom IUPAC Acide2-benzamidoacétique
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline