Learn More
Hippuric acid, MedChemExpress
Code produit 16402698
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402698 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402698 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW016562
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hippuric acid
CAS 495-69-2
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H9NO3
Synonyme 2-Benzamidoacetic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (418.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism