Learn More
Acide hippurique, TRC
Code produit 17994265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994265 1 g 1g
17933565 10 g 10g
17931245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH3567001G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-69-2
Formule moléculaire C9 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Synonyme Hippuric acid (8CI), 2-(Benzoylamino)acetic acid, 2-Benzamidoacetic acid, Acetic acid, (benzoylamino)-, Benzamidoacetic acid, Benzoyl Glycocoll, Benzoylglycine, N-(Phenylcarbonyl)glycine, N-Benzoylglycine, NSC 9982, Phenylcarbonylaminoacetic acid, Glycine, N-benzoyl-, Hippuric Acid
Nom IUPAC Acide2-benzamidoacétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hippuric acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Poids de la formule 179.0582