Learn More
Cytiva Colonnes de dessalage HiPrep™ 26 / 10
Code produit 10470505 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 53 ml
4 x 53 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10470505 4 x 53 ml 4 pièces
10460505 1 x 53 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470505 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17508702
 Article restreint
En stock
Assurer un dessalage et un échange de tampon fiables et reproductibles avec des échantillons allant jusqu'à 15 mL par colonne. Cytiva HiPrep La colonne de dessalage 26/10 est une colonne pré-remplie de 53 mL, pratique et facile à utiliser. Sephadex G-25 Fine pour le dessalage et l'échange de tampon.
  • Permet d’économiser du temps et du travail comme remplacement de la dialyse
  • Deux à quatre colonnes peuvent être utilisées en série pour des échantillons de 30 à 60 mL.
  • Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
  • Les raccords ont un diamètre de 1/16 in pour faciliter le raccordement à AKTAdesign systèmes
  • Plage de pH à long terme et en fonctionnement : 2 à 13
  • Débit maximal : 15 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiPrep Les colonnes de dessalage 26/10 sont pratiques, faciles à utiliser et pré-remplies de 53 mL. Sephadex Résine fine G-25 pour le dessalage et l'échange de tampon.
Type de produit HiPrep 26/10 Dessalage
À utiliser avec (équipement) Pompe de laboratoire ou système de chromatographie tel que la conception AKTA
Granulométrie >20 μm (sec), 17 à 132 μm (mouillé)
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 1,02 in
Volume (métrique) du lit 53 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 26 mm
Jetable Réutilisable
Quantité 4 x 53 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16,5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.