Description
- L’héparine immobilisée est utilisée pour la purification de l’antithrombine III, des facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques
- Compatibles avec des configurations à pompe simple et d’autres systèmes de chromatographie tels que AKTA design
- Optimisée pour les séparations fiables et reproductibles
- Capacité de charge élevée et purifications rapides
- Capture initiale rapide des protéines à partir du matériau de départ
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,6 in |
| Débit | 2 à 10 ml/min. |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 0,05 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volume (métrique) | 20 mL |
| Quantité | 1 x 20 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiPrep Heparin FF 16/10
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.