Learn More
Cytiva Colonne à débit rapide Q 16/10 HiPrep™
Code produit 10491465 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10491465 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10491465 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28936543
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
  • Colonne préconditionnée à échangeurs d’anions forts pour la capture initiale de protéines et autres biomolécules avec chromatographie IEX
  • Compatibles avec des configurations à pompe simple et d’autres systèmes de chromatographie tels que AKTA design
  • Optimisée pour les séparations fiables et reproductibles
  • Capacité de charge élevée et purifications rapides
  • Capture initiale rapide des protéines à partir du matériau de départ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiPrep Q FF 16 / 10
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit 2 à 10 ml/min.
À utiliser avec (application) HiPrep Q FF est un échangeur d’anions forts préconditionné avec Q Sepharose à débit rapide, prêt à l’emploi pour des séparations préparatives rapides de protéines et autres biomolécules à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX).
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 20 mL
Quantité 20 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep Q FF 16/10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol