Learn More
Cytiva Colonne HiPrep™ Q HP 16 / 10
Code produit 13538800 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13538800 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13538800 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29018182
 Article restreint
En stock
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
  • Échangeur d’anions forts conçu pour les séparations préparatives de chromatographie à échange d’ions
  • L’agarose fortement réticulée offre une excellente stabilité chimique et physique
  • Conception moderne et compacte permettant une manipulation et une connexion aisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiPrep Q HP 16 / 10
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit 1 à 5 ml/min
À utiliser avec (application) HiPrep Q HP est une colonne de chromatographie échangeuse d’anions forts de 20 ml pour la purification de protéines à petite échelle à haute résolution.
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 20 mL
Quantité 20 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep Q HP 16/10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.