Learn More
Cytiva Colonne HiPrep™ Q XL 16 / 10
Code produit 10489764 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10489764 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10489764 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28936538
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
  • Colonne préconditionnée à échangeur d’anions forts pour la capture initiale de protéines et autres biomolécules avec chromatographie IEX
  • Compatibles avec des configurations à pompe simple et d’autres systèmes de chromatographie tels que AKTA design
  • Optimisée pour les séparations fiables et reproductibles
  • Capacité de charge élevée et purifications rapides
  • Capture initiale rapide des protéines à partir du matériau de départ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiPrep Q XL 16 / 10
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit 2 à 10 ml/min.
À utiliser avec (application) HiPrep Q XL 16/10 est un échangeur d’anions forts préconditionné avec des colonnes Q Sepharose XL pour la capture initiale de protéines et d’autres biomolécules avec chromatographie à échange d’ions (IEX).
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 20 mL
Quantité 20 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep Q XL 16/10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.