Learn More
Cytiva Colonnes de filtration sur gel pré-conditionnées HiPrep™ Sephacryl™ HR
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
Facilite la séparation préparative des biomolécules jusqu’à 5 ml (pour un dia. int. de colonne de 16 mm) et 13 ml (pour un dia. int. de colonne de 26 mm).
- Assure une récupération maximale et une adsorption non spécifique minime grâce à une stabilité chimique et physique à long terme
- Colonnes pré-conditionnées pour une utilisation avec les systèmes de conception AKTA™ ou d’autres systèmes de chromatographie à pompe
- Disponibles en deux tailles de colonne pré-conditionnée : 16 x 600 mm (120 ml) et 26 x 60 mm (320 ml)
- La pression maximale (sur le lit conditionné, pendant le fonctionnement) est de 1,5 bar (22 psi)
Milieux de culture
- Granulométrie moyenne : 50 μm
- Matrice : dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 11
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 13
- Stabilité chimique : tous les tampons couramment utilisés, NaOH 0,2 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %, éthanol à 20 %, propanol à 30 %, acétonitrile à 30 % (testé à 40°C pendant une semaine), NaOH 0,5 M (uniquement pour le nettoyage en circuit fermé)
- Pression/débit : > 125 cm/h, 100 kPa, XK 50/30, hauteur du lit 15 cm
- Matériau (support de lit) : PMMA
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
- Milieux :
- Fractionnement [Mr] des protéines globulaires : 2 x 104-8 x 106
- Limite d’exclusion [Mr] (protéines globulaires) : ≈ 9 x 106 (9000 kDa)
- Limite d’exclusion de la plage de fractionnement [Mr] de l’ADN : 271 bp
- Fractionnement [Mr] des dextranes : 1 x 104-2 x 106
- Milieux :
- Limite d’exclusion des dextranes : 100 x 106
- Limite d’exclusion de la plage de fractionnement [Mr] de l’ADN : 1078 bp
- Fractionnement [Mr] des dextranes : 4 x 104-2 x 107
Specifications
Specifications
| Quantité | Unité |
| Débit | <1,3 mL/min. |
| Granulométrie | 25 à 75 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes AKTA™ basse à moyenne pression ou systèmes de chromatographie à pompe |
| Volume du lit | 120 ml |
| Type de produit | Sephacryl Colonne de filtration sur gel pré-remplie HR |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6cm |
| À utiliser avec (application) | Purification reproductible des protéines, séparation des polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides |
| Hauteur (impériale) | 23,62 in |
| Hauteur (métrique) | 60 cm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol