Learn More
Cytiva Colonnes de filtration sur gel pré-conditionnées HiPrep™ Sephacryl™ HR
Code produit 11360292 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
<0,5 mL/min.
<1,3 mL/min.
Volume du lit:
120 ml
320 ml
Diamètre (métrique) interne:
1,6cm
2,6cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Volume du lit Diamètre (métrique) interne unitSize
11360292 <0,5 mL/min. 320 ml 2,6cm 1 pièce
11350292 <1,3 mL/min. 120 ml 1,6cm 1 pièce
11330292 <0,5 mL/min. 120 ml 1,6cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360292 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28935607
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour la purification reproductible des protéines, la séparation des polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides
Facilite la séparation préparative des biomolécules jusqu’à 5 ml (pour un dia. int. de colonne de 16 mm) et 13 ml (pour un dia. int. de colonne de 26 mm).
  • Assure une récupération maximale et une adsorption non spécifique minime grâce à une stabilité chimique et physique à long terme
  • Colonnes pré-conditionnées pour une utilisation avec les systèmes de conception AKTA™ ou d’autres systèmes de chromatographie à pompe
  • Disponibles en deux tailles de colonne pré-conditionnée : 16 x 600 mm (120 ml) et 26 x 60 mm (320 ml)
  • La pression maximale (sur le lit conditionné, pendant le fonctionnement) est de 1,5 bar (22 psi)
Milieux de culture    
  • Granulométrie moyenne : 50 μm
  • Matrice : dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 11
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 13
  • Stabilité chimique : tous les tampons couramment utilisés, NaOH 0,2 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %, éthanol à 20 %, propanol à 30 %, acétonitrile à 30 % (testé à 40°C pendant une semaine), NaOH 0,5 M (uniquement pour le nettoyage en circuit fermé)
  • Pression/débit : > 125 cm/h, 100 kPa, XK 50/30, hauteur du lit 15 cm
Colonne
  • Matériau (support de lit) : PMMA
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Milieux :
  • Fractionnement [Mr] des protéines globulaires : 2 x 104-8 x 106
  • Limite d’exclusion [Mr] (protéines globulaires) : ≈ 9 x 106 (9000 kDa)
  • Limite d’exclusion de la plage de fractionnement [Mr] de l’ADN :    271 bp
  • Fractionnement [Mr] des dextranes : 1 x 104-2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Milieux :
  • Limite d’exclusion des dextranes : 100 x 106
  • Limite d’exclusion de la plage de fractionnement [Mr] de l’ADN : 1078 bp
  • Fractionnement [Mr] des dextranes : 4 x 104-2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Unité
Débit <0,5 mL/min.
Granulométrie 25 à 75 μm
À utiliser avec (équipement) Systèmes AKTA™ basse à moyenne pression ou systèmes de chromatographie à pompe
Volume du lit 320 ml
Type de produit Sephacryl Colonne de filtration sur gel pré-remplie HR
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Purification reproductible des protéines, séparation des polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides
Hauteur (impériale) 23,62 in
Hauteur (métrique) 60 cm
Matériau Polypropylène
Pression max. 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Plage de pH 3 à 11
Type de support Dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
Type d’échantillon Polysaccharides, macromolécules à structure étendue et même petits plasmides
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 HR
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol