Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR
Code produit 10146364 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
<0,5 mL/min.
<1,3 mL/min.
Volume du lit:
120 ml
320 ml
Diamètre (métrique) interne:
1,6cm
2,6cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Volume du lit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10146364 <0,5 mL/min. 120 ml 1,6cm 1 pièce
10369334 <1,3 mL/min. 320 ml 2,6cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10146364 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17116501
 Article restreint
En stock
Récupération maximale et adsorption non spécifique minime
  • Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
  • Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
Conçues pour la séparation des peptides et petites protéines<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Unité
Débit <0,5 mL/min.
Granulométrie 25 à 75 μm
À utiliser avec (équipement) Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression
Volume du lit 120 ml
Type de produit Sephacryl Rubrique RH
Diamètre (métrique) interne 1,6cm
À utiliser avec (application) Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide
Hauteur (impériale) 23,62 in
Hauteur (métrique) 60 cm
Matériau Polypropylène
Pression max. 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Plage de pH 3 à 11
Type de support Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide
Type d’échantillon Peptides et petites protéines
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-100 HR
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.