Learn More
Descripción
- Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
- Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
- Conçues pour purifier les anticorps, protéines sériques et protéines
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | Unité |
| Débit | <1,3 mL/min. |
| Granulométrie | 25 à 75 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression |
| Volume du lit | 320 ml |
| Type de produit | Sephacryl Rubrique RH |
| Format | Dimensions du lit : 26 x 60 |
| Diamètre (métrique) interne | 2,6cm |
| À utiliser avec (application) | Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide |
| Hauteur (impériale) | 23,62 in |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-300 HR
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?