Description
- Échangeur de cations forts conçu pour les séparations préparatives de chromatographie à échange d’ions
- L’agarose fortement réticulée offre une excellente stabilité chimique et physique
- Conception moderne et compacte permettant une manipulation et une connexion aisées
Spécification
Spécification
| Description | HiPrep SP HP 16 / 10 |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,6 in |
| Débit | 1 à 5 ml/min |
| À utiliser avec (application) | HiPrep SP HP 16/10 est un échangeur de cations forts conçu pour les séparations préparatives de chromatographie à échange d’ions. Cette colonne de 20 ml est préconditionnée avec de la résine de chromatographie haute performance SP Sepharose. La résine est basée sur des microbilles d’agarose rigides hautement réticulées |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volume (métrique) | 20 mL |
| Quantité | 20 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiPrep SP HP 16/10
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.