Learn More
Acide hircinoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hircinoic Acid |
| CAS | 54947-74-9 |
| Formule moléculaire | C9H18O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Methyloctanoic Acid, 4-Methylcaprylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCC(C)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide4-méthyloctanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.24 |
| Poids de la formule | 158.1307 |