Learn More
Cytiva Kit de tampons His
Code produit 10074384 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10074384 À l’unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10074384 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11003400
 Article restreint
En stock
Includes
8X solutions mères de phosphate (pH de 7,4), 2 x 100 ml ; imidazole 2 M (pH de 7,4), 100 ml
Purifiez les protéines marquées à l’histidine dans des conditions natives. Le kit de tampon His consiste en des solutions de tampons préfabriquées pratiques optimisées pour la purification des protéines marquées à l’histidine.
pulliTampons de haute qualité avec une absorbance minimale à 280 nm/liliProtocoles optimisés pour les colonnes His GraviTrap, His SpinTrap, His MultiTrap HP, His MultiTrap FF et HisTrap/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kit de tampons His
Quantité À l’unité
Comprend Solution mère de 2 x 100 ml de phosphate 8x (pH 7,4), 100 ml d’imidazole 2 M hautement pur (pH 7,4), mode d’emploi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • His Buffer Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 15% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.