Learn More
Cytiva Colonnes His GraviTrap™
Code produit 11564865 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11564865 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11564865 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11003399
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisées pour la purification des protéines marquées à l’histidine à l’aide d’un écoulement par gravité. Les colonne His GraviTrap™ permettent une purification rapide et simple.
  • Pré-conditionnées avec un milieu Ni Sepharose 6 Fast Flow et prêtes à l’emploi
  • Permettent la purification directe des lysats cellulaires clarifiés et non clarifiés
  • Capacité de liaison protéique d’environ 40 mg de protéine marquée à l’histidine/colonne
  • Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,59 in
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Description His GraviTrap est une colonne pré-conditionnée à usage unique pour la purification de protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité métallique immobilisée (IMAC). La colonne offre des purifications rapides et simples par écoulement par g
Matériau Polypropylène
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Granulométrie 45 à 165 μm
Quantité 10 x 1 ml
Type Colonne d’écoulement par gravité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • His GraviTrap
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient nickel. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.