Learn More
Cytiva His GraviTrap™ TALON™
Code produit 12664506 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit (métrique):
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit (métrique) Conditionnement
12664506 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12664506 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29000594
 Article restreint
En stock
Offre une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel
Colonne d’écoulement préconditionnée pour une purification manuelle et pratique des protéines marquées à l’histidine
Caractéristiques :
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrice : agarose réticulée, 6 %
  • Granulométrie - 60 μm-160 μm
  • Capacité de liaison/ml - Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH - 3 à 12
  • Dia. int.de colonne - 15 mm
  • Matériau [Matériau de la colonne] - Polypropylène (PP)
  • Matériau [Support de lit] - Polyéthylène (PE)
  • 10/boîte
  • Volume du lit - 1 ml TALON Superflow/colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 ml
Stabilité Stable dans les systèmes de tampons couramment utilisés :
À utiliser avec (application) Pour la purification manuelle et pratique des protéines marquées à l’histidinine
Conditions de stockage 4°C à 8°C
Capacité de liaison Jusqu’à 15 mg de protéine marquée à l’histidine
Diamètre (impériale) interne 0,59 in
Type de produit Colonne préconditionnée His GraviTrap Talon
Diamètre (métrique) interne 1,5 cm
Granulométrie 60 à 160 μm
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Volume du lit (métrique) 1 ml
Type de ligand Talon Superflow Cobalt-IMAC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • his gravitrap talon columns
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol