Learn More
Cytiva Microbilles magnétiques His Mag Sepharose™ Ni
Code produit 11545804 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
100 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11545804 10 x 1 ml 10mL
11540894 5 x 1 ml 5 pièces
17296876 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11545804 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28979917
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçues pour une purification / sélection efficace et à petite échelle des protéines marquées à l’histidine provenant de différentes sources, les microbilles magnétiques Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni permettent une purification hau
Conjointement avec MagRack 6, un outil de séparation pour la manipulation de microbilles dans des microtubes à centrifuger, jusqu’à six échantillons peuvent être traités en parallèle. Pour un débit plus élevé, les échantillons plus nombreux peuvent facilement être analysés en parallèle sur un dispositif robotique.
  • Purification haute capacité et à petite échelle de protéines marquées à l’histidine et issues de différentes sources
  • Grande pureté et haut rendement
  • Analyse en parallèle facile de protéines marquées à l’histidine avec répétabilité élevée
  • Évolutivité - capture simple des protéines marquées à l’histidine issues de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle du microlitre bas au millilitre)
Informations sur la commande
1 ml de suspension de milieu est suffisant pour cinq cycles de purification conformément au protocole recommandé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Protéine marquée à l’histidine de 50 mg/ ml de milieu
Quantité 10 x 1 ml