Learn More
Cytiva Son SpinTrap™ Colonnes rotatives
Code produit 11733319 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Colonne de centrifugation
Kit de colonne de centrifugation
Conditionnement:
1L
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11733319 Colonne de centrifugation 50 pièces
10157094 Kit de colonne de centrifugation 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11733319 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28401353
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisation pour une purification simple et à petite échelle des protéines marquées à l’histidine et le screening rapide d’expression. Cytiva Life Sciences™ Son SpinTrap™ Les colonnes de centrifugation comprennent des colonnes de centrifugation pré-remplies et à usage unique.
  • Colonnes de centrifugation à usage unique préconditionnées avec du milieu haute performance Ni Sepharose préchargé d’ions nickel ; fuite d’ions négligeable
  • Une exécution standard de microcentrifugeuse prend environ 10 min.
  • Produisent jusqu’à 750 μmg de protéines purifiées par colonne
  • Permettent la purification directe des lysats cellulaires clarifiés et non clarifiés
  • Également utile pour le screening d’un grand nombre de lysats bactériens à petite échelle
  • Le kit en option contient du tampon, permettant des purifications rapides et pratiques sans étape de préparation de tampon fastidieuse
Caractéristiques du milieu :
  • Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Stable (à long terme) dans la gamme de pH 3 à 12
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
Informations sur la commande
Le kit (28-9321-71) contient 50 colonnes et un pack de son kit tampon (2 x 100 ml en solution mère de phosphate 8X, pH 7,4 et 100 ml d’imidazole 2M hautement pure, pH 7,4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 100 μl
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 1 paquet pour lui SpinTrap Colonnes de centrifugation (50 x 100)μL)
Type Colonne de centrifugation
Volume d’échantillon 600 mu;l
compliance-icons
Identifiant produit
  • His SpinTrap, 50 columns
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one