Description
Offre une sélectivité différente par rapport aux milieux de chromatographie chargés en nickel
Spécifications :
- Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
- Matrice : agarose réticulée, 6 %
- Granulométrie - 60 -160 μm
- Capacité de liaison/ml - Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH - 3 à 12
- 50 x 100 μL/boîte
- Volume du lit - 100μ ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 x 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification haute pureté des protéines marquées à l’histidinine |
| Conditions de stockage | 4°C à 8°C |
| Capacité de liaison | Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine |
| Type de produit | Colonne préconditionnée His SpinTrap Talon |
| Granulométrie | 60 à 160 μm |
| Matrice | 6°% d’agarose réticulé |
| Volume du lit (métrique) | 100 μl |
| Type de ligand | Talon Superflow Cobalt-IMAC |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- his spintrap talon columns
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol