Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie HiScale™
Code produit 17682165 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
17682165 20 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17682165 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29360550
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Colonnes de chromatographie HiScale™ 10/40 - Colonnes de chromatographie vides faciles à remplir, utilisées pour la chromatographie sur colonne à pression moyenne à élevée jusqu’à 20 bar (290 psi).
  • Les colonnes de chromatographie vides HiScale™ sont une famille de colonnes stables à la pression, faciles à remplir, pour chromatographie liquide à pression moyenne à élevée à l’aide d’un système de chromatographie.
    • Faciles à conditionner : échelle de mesure de colonne pratique, mécanisme de piston non rotatif et composants ergonomiques pour un réglage plus facile lors du remplissage de la colonne
    • Stables à la pression : conçues pour résister à des pressions allant jusqu’à 20 bar (2 MPa, 290 psi) pour une compatibilité avec les résines BioProcess™ modernes
    • Polyvalentes : les adaptateurs doubles et la capacité de compression axiale permettent une large gamme de hauteurs de lit et de protocoles de remplissage de colonne
    • Différentes dimensions de colonnes : choisissez un dia. int. de 10, 16, 26 ou 50 mm et une longueur de 200 mm ou 400 mm pour des volumes de lit allant jusqu’à 785 ml
    • Évolutives :™ la gamme de colonnes HiScale est conçue pour faciliter l’évolution des processus, et pour garantir une réduction de taille économique et précise pour les applications telles que les études de clairance virale
    • Grande flexibilité : équipées de deux adaptateurs qui permettent une large gamme de hauteurs de lit.
  • Que contient chaque kit de chromatographie sur colonne HiScale™ ?
    • Chaque colonne HiScale™ est fournie avec un tube de colonne, un tube de protection externe, deux adaptateurs, une tubulure en PEEK et des raccords aux deux extrémités pour un raccord facile aux vannes, pompes et appareils de mesure. Pour les colonnes HiScale™ 10/40, les connecteurs sont fournis dans le kit d’accessoires inclus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,75 mm
Type Colonne de chromatographie
Pression max. 20 bar (2 MPa, 290 psi)
Porosité 20 μm
Matériau Verre borosilicaté, polycarbonate, polyamide (fibre de verre renforcée), polymère de diène d’éthylène-propylène (EPDM), polyoxyméthylène (POM), polyétheréthercétone (PEEK), éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), caoutchouc fluoro, polypropylène, polyamide