Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie HiScale™
Code produit 11380122 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
40 ml
80 ml
106 ml
212 ml
393 ml
785 ml
Hauteur (métrique):
200mm
400mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
16 mm
26mm
50mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11380122 785 ml 400mm 50mm 1 pièce
11388390 80 ml 400mm 16mm 1 pièce
11348390 212 ml 400mm 26mm 1 pièce
11390122 393 ml 200mm 50mm 1 pièce
11310132 106 ml 200mm 26mm 1 pièce
11370122 40 ml 200mm 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11380122 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28964444
En stock
Résistent à des pressions allant jusqu’à 20 bar (290 psi) et à des débits élevés. Les colonnes de chromatographie Cytiva Life Sciences™ HiScale™ sont conçues pour être compatibles avec les milieux de chromatographie BioProcess modernes tels qu
  • Colonnes vides stables sous haute pression pour le remplissage avec des milieux BioProcess modernes pour le développement de procédés et la chromatographie préparative.
  • Offrent une compression axiale du lit de gel et un mécanisme à piston non rotatif qui augmente les capacités de remplissage.
  • Le mécanisme QuickLock de l’adaptateur, l’échelle de mesure des colonnes et la conception ergonomique facilitent la manipulation des colonnes et augmentent le contrôle des procédés.
  • Deux adaptateurs pour une grande flexibilité et des hauteurs de remplissage dynamiques.
  • Possibilité de rincer l’adaptateur après remplissage, minimisant ainsi le risque de croissance bactérienne après une utilisation prolongée.
  • Basées sur la gamme de colonnes XK bien établies et compatibles avec toutes les méthodes actuellement applicables aux colonnes XK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne de chromatographie HiScale
Volume du lit 785 ml
Diamètre (métrique) interne 50mm
Hauteur (métrique) 400mm
Comprend Tube de colonne, tube de protection externe, deux adaptateurs, tubulure PEEK et unions aux deux extrémités pour un raccord facile aux vannes, pompes et appareils de mesure
Matériau Verre borosilicaté
Pression max. 20 bar
Type de support Filet en PP (fibre de verre renforcée) / polyamide
Type de colonne Colonne HPLC vide
À utiliser avec (application) Développement de procédés et chromatographie préparative