Learn More
Cytiva Colonnes HiScale™ livrées avec des résines Superdex™ Increase ou Superose™ Increase
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
- Colonnes SEC à haute résolution
- La distribution granulométrique faible et étroite de la résine conditionnée veille à l’obtention de protéines très pures
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) |
| Pression max. | 2 MPa |
| Quantité | 1 de chaque |
| Contenu et stockage | Stocker à 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
| Volume (métrique) | 3,2 ml |
| Dimensions | 16 x 400 mm |
| Matériau de remplissage | Superdex 75 Increase |
| Type | Colonne |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Superdex 75 Increase HiScale 16/40
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.