Learn More
Cytiva Colonnes HiScale™ livrées avec des résines Superdex™ Increase ou Superose™ Increase
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
- Colonnes SEC à haute résolution
- La distribution granulométrique faible et étroite de la résine conditionnée veille à l’obtention de protéines très pures
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| À utiliser avec | Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Pression max. | 2 MPa |
| Granulométrie | 9 μm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Phase stationnaire | Superdex 75 Increase |
| Gamme de produits | HiScale |
| Volume (métrique) | 8,5 ml |
| Matériau de remplissage | Superdex 75 Increase |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Superdex 75 Increase HiScale 26/40
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol