Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie multimodale HiScreen™ Capto™ Adhere Impres
Code produit 15171546 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
40 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
15171546 40 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15171546 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371520
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Certificat d’analyse
Colonne prête à l’emploi pour l’optimisation des méthodes et le screening des paramètres
  • Préemballées avec différents milieux BioProcess™ pour un développement pratique des procédés
  • Hauteur du lit : 10 cm
  • Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
  • Petit volume de lit pour des résultats rapides et une consommation minimale d’échantillons / de tampon
  • Réduit le coût de l’échantillon et la consommation des tampons
  • Lie les protéines à une force ionique élevée ou faible
  • Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
  • La sélectivité des billes et des ligands haute résolution garantit un rendement élevé
  • Résultats reproductibles
  • Permet une purification efficace à haute résolution du MAb
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents anioniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certificat d’analyse
À utiliser avec (application) Purification des anticorps monoclonaux
Groupe à échange d’ions Anion
Pression max. 43,51 psi
Granulométrie 40 μm
Type Colonne de chromatographie
Épaisseur du film 40 μm
Matériau PP
Matériau de remplissage HiScreen
Diamètre (métrique) interne 7,7 mm
compliance-icons
Product Identifier
  • HiScreen Capto adhere ImpRes
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.