Learn More
Descrizione
Les colonnes HiScreen Capto L font partie de la plateforme de développement de procédés disponible auprès Cytiva.
- Colonnes préconditionnées prêtes à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés.
- La hauteur de lit de 10 cm des colonnes HiScreen est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres.
- Facile à connecter en série pour atteindre une hauteur de lit de 20 cm.
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne des résultats rapides et permet une consommation minimale d’échantillons / de tampon.
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire.
Specifica
Specifica
| Débit | <500 cm/h. |
| Matériau | Polypropylène |
| Plage de pH | 2 à 10 |
| Type de support | Rigide, agarose hautement réticulée |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Granulométrie | 85 μm |
| Quantité | 4,7 ml |
| À utiliser avec (application) | Optimisation et sélection des paramètres |
| Type | Agarose |
| Type de ligand | Protéine recombinante L (E. coli), ne provenant pas de mammifères |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hiscreen capto L
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?