Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie multimodale HiScreen™ Capto™ MMC ImpRes
Code produit 15101556 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
40 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie
15101556 40 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15101556 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371620
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Colonne prête à l’emploi pour l’optimisation des méthodes et le screening des paramètres
  • Préemballées avec différents milieux BioProcess™ pour un développement pratique des procédés
  • Hauteur du lit : 10 cm
  • Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
  • Petit volume de lit pour des résultats rapides et une consommation minimale d’échantillons / de tampon
  • Affiche une fenêtre de fonctionnement à pH/sel large
  • Permet d’utiliser l’approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
  • Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
  • La sélectivité des billes et des ligands haute résolution garantit un rendement élevé
  • Résultats reproductibles
  • Permet une purification efficace à haute résolution du MAb
  • Lie les protéines à une force ionique élevée ou faible
  • Réduit le coût de l’échantillon et la consommation des tampons
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents cationiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) HPLC, Sélection des paramètres, Méthode d’optimisation
Pression max. 300 000 psi
Granulométrie 40 μm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Prepacked column, HiScreen Capto MMC ImpRes 4.7mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.